Documentos
Product Information
Manuals
- 1
- 2
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor con cestillo basculante de 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Marca: Thermo Scientific™ 75003610
138.55 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24378" para aplicar la oferta.
Aumente la productividad del laboratorio con el rotor basculante Thermo Scientific™ TX-750 de 4 x 750 ml, que ofrece la máxima flexibilidad a 4700 rpm.
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas y los soportes para microplacas se venden por separado. Solicite el cuerpo del rotor (75-003-607) y los componentes para completar el conjunto. Para solicitar juntas tóricas de repuesto para las tapas (juego de cuatro), indique 75-003-610. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Rotor manual.
Compatible con:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R y Thermo Scientific SL40/40R
Recomendada para:
Cultivo celular, separación de sangre, procesamiento de líquidos corporales, microbiología, proteómica, genómica y biología molecular.
Juntas tóricas de repuesto | |
Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, SL4/SL4F, Sorvall Legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 y centrífugas SL 40 /40F | |
Sí |
Not Applicable | |
Biocontención certificada por CAMR™, HPA, Porton Down, R.U. | |
No esterilizable en autoclave |
Expires: 2025-12-31