Learn More
VITLAB™ Probeta de medición perfil alto de PMP de clase A
Fabricadas con PMP transparente para una visibilidad óptima. Las probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
Marca: VITLAB™ 65204
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
- El certificado de lote suministrado incluye el número de lote y el valor nominal real determinado en condiciones de ensayo
- Las desviaciones resultantes del valor nominal se encuentran muy por debajo de las tolerancias permitidas de la clase A de acuerdo con DIN 12681 y. ISO 6706
- Marcado DE-M
- Número de lote grabado con láser y año de fabricación
- La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
1000 ml | |
±5 ml | |
A | |
69 mm | |
10 ml | |
± 5 ml | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
PMP | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
Borde | |
1Each | |
Esterilizable en autoclave | |
Redondo | |
440 mm |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
VITLAB™ Probeta de medición perfil alto de PMP de clase A > Capacidad: 1000 ml, Graduaciones: 10 ml; Altura: 440 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido