Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio. Las probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul, Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2230175
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11758021
  • 23.10€ / paquete de 2
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con boquilla, línea corta
  • Graduación en tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
Hexagonal
Redondo
B
±0,75 ml
Vidrio
1 ml
Azul
DIN EN ISO 4788
200 mm
Probeta de medición graduada
50 ml
0,75
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Probetas de medición de clase B, graduación con tinción azul > Capacidad: 50 ml; altura: 200 mm; graduaciones azules; vaso hexagonal de vidrio