Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las probetas de medición de polipropileno de clase B VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
Marca: VITLAB™ 653941
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Muy transparente
- Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Polipropileno | |
DIN 12681, ISO 6706 | |
97 mm | |
±20mL | |
Hexagonal | |
Probeta de medición graduada |
±20 ml | |
Clase B | |
20 ml | |
Redondo | |
482 mm |
Título del producto
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve > Capacidad: 2000 ml; graduación: 20 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido