Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las probetas de medición de polipropileno de clase B VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
31.40€ - 92.35€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Clase | Clase B |
Báscula | Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala |
Forma | Redondo |
Base Type | Hexagonal |
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | dimCapacityMetric | Graduaciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15732106
|
VITLAB™
646941 |
0,2 ml |
31.40€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10281232
|
VITLAB™
653941 |
20 ml |
92.35€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15762106
|
VITLAB™
650941 |
2 ml |
43.95€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Muy transparente
- Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Polipropileno | |
Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala | |
Hexagonal |
Clase B | |
Redondo |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve