Learn More
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve
Fabricado con polipropileno para una mayor resistencia y durabilidad. Las probetas de medición de polipropileno de clase B VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
Marca: VITLAB™ 646941
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Muy transparente
- Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
- Tolerancias de clase B según DIN 12681/ISO 6706
- La tensión térmica de hasta 80 °C no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
- Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Polipropileno | |
ISO 6706, DIN 12681 | |
Clase B | |
15 mm | |
0,2 ml | |
80°C | |
Productos alimenticios | |
145 mm |
± 0,2 ml | |
Paquete de 12 | |
Escala en relieve y marcas anulares en los principales puntos de la escala | |
Paquete de 12 | |
±0.20mL | |
Redondo | |
Hexagonal | |
Probeta graduada |
Título del producto
VITLAB™ Probetas graduadas de polipropileno de clase B con escala en relieve > Capacidad: 10 ml; graduaciones: 0,20 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido