Learn More
Fisherbrand™ Bata de laboratorio desechable de polipropileno de clase I
Estas batas de laboratorio de polipropileno unisex con abertura posterior tienen 5 cierres y puños elásticos, sin bolsillos para las manos.Proporcionan seguridad y comodidad en el entorno de laboratorio.
195.00€ - 202.80€
Especificaciones
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco
Tipo de tapón Cierres a presión
Estilo de manguito Elástico
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Tamaño del tórax (métrico) Longitud del manguito (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Tamaño del tórax (métrico) Longitud del manguito (métrico) Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
17213044
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
FBHMLCS_OLD
Pequeño 63 cm 73 cm 92 cm
195.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17203044
Ver productos accesorios Ver documentos
Fisherbrand™
FBHMLCM_OLD
M 69 cm 77 cm 100 cm
195.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17293034
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FBHMLCL_OLD
Grande 71 cm 78 cm 102 cm
195.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17223044
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FBHMLCXL_OLD
XL 73 cm 79 cm 104 cm
202.80€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-10-2025
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17233044
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FBHMLCXXL_OLD
2XL 75 cm 80 cm 109 cm
197.54€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
17283034
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
FBHMLC3XL_OLD
3XL 77 cm 81 cm 112 cm
197.54€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 17-10-2025
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Estas batas de laboratorio de polipropileno unisex con abertura posterior tienen 5 cierres y puños elásticos, sin bolsillos para las manos.Proporcionan seguridad y comodidad en el entorno de laboratorio.
  • Polipropileno no tejido blanco
  • Puños elásticos
  • Peso del tejido:40 g/m2
  • Cuello estándar, sin bolsillos para las manos
  • Abertura posterior
  • Cuello sencillo
  • Cinco cierres a presión para un cierre seguro
  • Unisex
Especificaciones
Especificaciones
Unisex
Blanco
Elástico
Ninguno
Costuras cosidas a cuatro hilos
93/42/CEE
Envasado individualmente en bolsa de PE
Polipropileno
Cierres a presión
Sí
Cuello sencillo
Clase I; CE 0197; Directiva 93/42/CEE Anexo V
Cinco cierres a presión, abertura posterior de 27 cm
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Bata de laboratorio desechable de polipropileno de clase I