Learn More
Micronova™ Rotuladores para salas limpias
Estos bolígrafos de punta esférica de tinta indeleble y bajo contenido de sodio cuentan con un cuerpo de polipropileno exclusivo que limita la generación de partículas y resiste limpieza con IPA, lejía y fenol. Disponible en versiones irradiadas, con tapa o de clic, y con tinta negra, azul o roja.
Marca: Micronova™ PEN-02
26.65 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
Tinta con bajo contenido de sodio
Los bolígrafos de punta esférica Micranova de sala limpia, con tinta baja en sodio y cuerpo con bajo nivel de partículas, están diseñados para la documentación y el etiquetado en salas limpias y entornos asépticos. Los bolígrafos irradiados con rayos gamma son adecuados para la ISO aséptica 5 y otras zonas de producción limpias.
- Bolígrafos para salas limpias con tinta indeleble y baja en sodio
- Diseñados para documentación y etiquetado en salas limpias
- Cuerpo de polipropileno blanco de alta densidad
- Resiste limpieza hasta IPA, lejía y fenol
- Disponibles en modelo con tapa o retráctil
- Tinta negra, azul o roja
- Disponible con radiación gamma para entornos asépticos
Especificaciones
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Con tapón | |
No esterilizable en autoclave | |
Documentación y etiquetado para salas limpias y entornos asépticos | |
No estéril |
Azul | |
5,75 in | |
No | |
Rotulador para salas limpias | |
Punta de punto de 0,7 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
047149-000 | Certificado de conformidad | 17/03/2025 | PEN-02 |
046735-000 | Certificado de conformidad | 12/12/2024 | PEN-02 |
044359-000 | Certificado de conformidad | 11/11/2024 | PEN-02 |
046081-000 | Certificado de conformidad | 25/10/2024 | PEN-02 |
045763-000 | Certificado de conformidad | 15/10/2024 | PEN-02 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Esenciales para salas limpias
Aquipe su entorno controladoPromo Code: 24151Expires: 2025-05-02
Days
30Hours
1Minutes
55Seconds
41New Offer Ahorre hasta un 92%