Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 384 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes, MaxiSorp
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles mediante estas placas transparentes de 384 pocillos no estériles de fondo redondo y para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima.
Marca: Thermo Scientific™ 8755
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Descripción
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles mediante placas Thermo Scientific™ de 384 pocillos no estériles de fondo redondo y para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima. Incluye placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ ideales para inmunoensayos de fase sólida cuantitativos y cualitativos.
Placas sólidas de 384 pocillos:
- Poliestireno transparente
- Opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific Medisorp e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Estándar | |
16 x 24 | |
Adsorción | |
Microplaca | |
120 μl | |
100 μl | |
Immulon 4 HBX | |
50 | |
Ninguno |
Hidrófilo | |
Colorimétrico | |
50 cajas | |
Transparente | |
Poliestireno | |
384 | |
No estéril | |
Cuadrada | |
10 | |
Anticuerpos (glucoproteínas) |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron