Learn More
Thermo Scientific™ Placas no estériles transparentes de 96 pocillos con fondo redondo para inmunoanálisis, MaxiSorp
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles mediante estas placas transparentes de 96 pocillos no estériles de fondo redondo y para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima.
Marca: Thermo Scientific™ 449824
108.78 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24284" para aplicar la oferta.
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Descripción
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles con las placas Thermo Scientific™ de 96 pocillos no estériles de fondo redondo para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima. Ofrece placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ ideales para inmunoensayos de fase sólida cuantitativos y cualitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
- Poliestireno transparente
- Varias opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
- Thermo Scientific PolySorp e Immulon 1B para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific Immulon 2HB es ligeramente hidrófilo y se une a una gran variedad de biomoléculas.
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Estándar | |
8 x 12 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Redondo | |
5 | |
Anticuerpos (glucoproteínas) |
Hidrófilo | |
Colorimétrico | |
60 cajas | |
Microplaca | |
300 μl | |
250 μl | |
MaxiSorp | |
60 | |
Ninguno |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
169249 | Certificado de conformidad | 06/12/2024 | 449824 |
174976 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 449824 |
164522 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 449824 |
166583 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 449824 |
167778 | Certificado de conformidad | 03/12/2024 | 449824 |