Learn More
Thermo Scientific™ Placas no estériles transparentes de 96 pocillos con fondo redondo para inmunoanálisis, MaxiSorp
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles mediante estas placas transparentes de 96 pocillos no estériles de fondo redondo y para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima.
163.00€ - 273.00€
Especificaciones
Código de barras | Sin código de barras |
---|---|
Formato | Estándar |
Método de detección | Colorimétrico |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tratamiento de superficie | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10635577
![]() |
Thermo Scientific™
3555 |
Immulon 1 B |
165.64€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10111005
![]() |
Thermo Scientific™
3655 |
Immulon 2 HB |
216.14€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10450343
|
Thermo Scientific™
449824 |
MaxiSorp |
273.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10479382
![]() |
Thermo Scientific™
475434 |
PolySorp |
163.00€
paquete de 60 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles con las placas Thermo Scientific™ de 96 pocillos no estériles de fondo redondo para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima. Ofrece placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ ideales para inmunoensayos de fase sólida cuantitativos y cualitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
- Poliestireno transparente
- Varias opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
- Thermo Scientific PolySorp e Immulon 1B para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific Immulon 2HB es ligeramente hidrófilo y se une a una gran variedad de biomoléculas.
- Thermo Scientific MaxiSorp es hidrófilo e ideal para ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país.
Especificaciones
Sin código de barras | |
Colorimétrico | |
Transparente | |
Poliestireno | |
No estéril | |
Ninguno |
Estándar | |
8 x 12 | |
Microplaca | |
96 | |
Redondo |