Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Elija entre cuatro superficies de unión de estas placas de 96 pocillos para unos resultados fiables y reproducibles en los ensayos colorimétricos.
172.00€ - 773.00€
Especificaciones
Formato Estándar
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Ver más especificaciones
Alertas:
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Productos 13
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Los recipientes Volumen de trabajo (métrico) Código de barras Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tratamiento de superficie Los recipientes Volumen de trabajo (métrico) Código de barras Precio Cantidad y disponibilidad  
10547915
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
3355
Immulon 1 B No 230 μl Sin código de barras
172.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10795026
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
3455
Immulon 2 HB No 280 μl Sin código de barras
395.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10468075
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
3855
Immulon 4 HBX No 280 μl Sin código de barras
314.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10394751
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
439454
MaxiSorp Sí 350 μl Sin código de barras
407.00€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10547781
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
442404
MaxiSorp No 350 μl Sin código de barras
310.00€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10498802
Ver documentos
Thermo Scientific™
456529
PolySorp No 350 μl Sin código de barras
586.00€
paquete de 180
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10294401
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
456537
MaxiSorp Sí 350 μl Sin código de barras
773.00€
paquete de 180
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10264451
BIOPHARMA
Ver documentos
Thermo Scientific™
460984
MaxiSorp Sí 350 μl Incluye código de barras
715.08€
paquete de 180
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10275411
Ver documentos
Thermo Scientific™
467320
MediSorp Sí 350 μl Sin código de barras
229.00€
paquete de 60
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10565131
Ver documentos
Thermo Scientific™
467340
MultiSorp No 350 μl Sin código de barras
212.10€
paquete de 60
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10449672
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
475094
PolySorp No 350 μl Sin código de barras
242.00€
paquete de 60
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10190825
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
9502227
Adhesión universal (UB) No 330 μl Sin código de barras
182.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10130665
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Thermo Scientific™
95029330
Unión mejorada Sí 330 μl Sin código de barras
225.00€
paquete de 50
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Realice una selección a partir de cuatro superficies de unión para obtener resultados reproducibles y fiables en ensayos colorimétricos con las placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes Thermo Scientific™ , las cuales incluyen placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™, ideales para los inmunoensayos de fase sólida cualitativos y cuantitativos.
Placa sólida de 96 pocillos:
  • Poliestireno transparente
  • Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
  • Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™, Immulon™ 1B y Universal Binding (UB) para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific™ Medisorp™ e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
  • Thermo Scientific™ MultiSorp™ es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 467320, 456537, 460984 y 439454 incluyen certificado.
Garantía: 90 días
Especificaciones
Especificaciones
Estándar
8 x 12
Microplaca
96
Ninguno
Colorimétrico
Transparente
Poliestireno
No estéril
Documentos
Product Certifications
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes