Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes Código de producto.: 16114567
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16114567
Vinilo/pasta
Click to view available options
Revestimiento del tapón:
Caucho
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Código de producto. 16114567
Fecha estimada de envío: 30-07-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frasco cuadrado transparente tipo III de la USP con graduaciones y varios tapones
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Reciclable
Especificaciones
Capacidad (métrico) 950 mL
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 54 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 40 mm
Altura con tapón (métrico) 205 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 12
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 58-400
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 202 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado francés graduado
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 58-400 mm
Diámetro (métrico) 84 mm
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes >