Learn More
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes
Click to view available options
Revestimiento del tapón:
Caucho
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 950 mL |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Transparente |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 54 mm |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 40 mm |
Altura con tapón (métrico) | 205 mm |
Material | Vidrio (tipo 3) |
Cantidad | 12 |
Color del tapón | Blanco |
Acabado del cuello | 58-400 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Fisherbrand™ Frascos de vidrio graduados cuadrados transparentes >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido