Learn More
Cloruro de cobalto(II), 97 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
Punto de ebullición | 1049.0°C |
Nombre del producto químico o material | Cobalt(II) chloride |
Punto de fusión | 735.0°C |
Nombre de nota | 97% |
Color | Azul |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Fórmula lineal | CoCl2 |
Fieser | 01,155; 06,127; 08,291; 10,101; 13,249; 14,99; 15,97 |
Show More |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464085 | Certificado de análisis | 27/06/2024 | 214135000,214131000,214130050 |
A0451650 | Certificado de análisis | 31/03/2024 | 214135000,214131000,214130050 |
A0455232 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 214135000,214131000,214130050 |
A0438550 | Certificado de análisis | 02/02/2023 | 214135000,214131000,214130050 |
A0415388 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 214135000,214131000,214130050 |
Safety and Handling
- Cobalt(II) chloride, anhydrous
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.