Learn More
Cloruro de cobalto(II), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11449517
Cloruro de cobalto(II), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449517
100 g
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Código de producto. 11449517
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22031.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Cobalt(II) chloride is used in humidity indicator in weather instruments. In the anhydrous form, it finds use in electroplating of cobalt, in organic chemistry and is a precursor to cobaltocene, (bis(cyclopentadienyl)cobalt(II), which is a good reducing agent. It also serves as a Lewis acid. Cobalt chloride is an indicator for water in desiccants, owing to the reversible hydration/dehydration coupled with distinct color change. Cobalt chloride is useful for producing invisible ink as it turns blue when heated and becomes invisible once it gets cooled. Cobalt(II) chloride catalyzes cross coupling of aryl halides or vinyl halides with aryl grignard reagents in excellent yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de cobalto(II) se utiliza en el indicador de humedad de los instrumentos meteorológicos. En la forma anhidra, se utiliza en la galvanoplastia de cobalto, en la química orgánica y es un precursor del cobaltoceno, (bis(ciclopentadienil)cobalto(II), que es un buen agente reductor. También sirve como ácido de Lewis. El cloruro de cobalto es un indicador del agua en los desecantes, debido a la hidratación/deshidratación reversible junto con el cambio de color. El cloruro de cobalto es útil para producir tinta invisible ya que se vuelve azul cuando se calienta y se vuelve invisible una vez que se enfría. El cloruro de cobalto(II) cataliza el acoplamiento cruzado de los haluros de arilo o de vinilo con reactivos grignard del arilo con excelentes producciones.
Solubilidad
Libremente soluble en agua y metanol. Soluble en alcohol, acetona, éter, glicerol y piridina.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7646-79-9
Fórmula molecular Cl2Co
Peso molecular (g/mol) 129.83
Número MDL MFCD00010938
Clave InChI GVPFVAHMJGGAJG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo cobalt ii chloride, cobaltchloride, cobalt chloride 0.1 m solution, cobalt ii chloride, anhydrous, cobalt ii-chloride, curator_000013, cobalt chloride anhydrous, wln: co g2, cobalt-ii-chlorideMostrar másMostrar menos
Nombre IUPAC dicloruro de λ²-cobalto (2+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Co++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1049°C
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) chloride
Punto de fusión 735°C
Nombre de nota anhydrous
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CoCl2
Número UN UN3077
Índice Merck 14,2437
Información de solubilidad Freely soluble in water and methanol. Soluble in alcohol,acetone,ether,glycerol,and pyridine.
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.84
Porcentaje de pureza 97%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.367
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10254781 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/04/2025 Catalog NumberB22031.14,B22031.36,B22031.22
Número de lote10233516 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberB22031.14,B22031.36,B22031.22
Número de lote10251903 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/08/2024 Catalog NumberB22031.14,B22031.36,B22031.22
Número de lote10242702 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/08/2022 Catalog NumberB22031.14,B22031.36,B22031.22
Número de lote10237458 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberB22031.14,B22031.36,B22031.22
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt chloride
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cobalto(II), anhidro, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >