Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10391061
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391061
500 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10391061
Marca: Thermo Scientific Acros 423585000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nombre IUPAC cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55.0°C
Color Marrón-rosa a rojo
Forma física Polvo cristalino adherente o cristales
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal Co(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15, 2428
Información de solubilidad Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.88
Densidad 1.8800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0459791 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2024 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0456637 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0453692 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0451228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Cobalt nitrate hexahydrate
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >