Learn More
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10573134
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573134
2.5 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Código de producto. 10573134
Marca: Thermo Scientific Acros 423580025
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10026-22-9
Fórmula molecular CoH12N2O12
Peso molecular (g/mol) 291.03
Número MDL MFCD00149647
Clave InChI QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cobalt nitrate hexahydrate, cobalt ii nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate hexahydrate, cobalt dinitrate hexahydrate, cobalt 2+ nitrate hexahydrate, cobaltous nitrate, hexahydrate, kobalt ii-nitrat-hexahydrat, nitric acid, cobalt 2+ salt, hexahydrateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 24821
ChEBI CHEBI:86214
Nombre IUPAC cobalto(2+);dinitrato;hexahidrato
SMILES O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cobalt(II) nitrate hexahydrate
Punto de fusión 55.0°C
Color Marrón-rosa a rojo
Forma física Polvo cristalino adherente o cristales
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal Co(NO3)2·6H2O
Índice Merck 15, 2428
Información de solubilidad Solubility in water: 1340g/L. Other solubilities: soluble in ethanol and acetone, soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.02
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.88
Densidad 1.8800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463072 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/05/2024 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0459791 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2024 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0456637 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2023 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0453692 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
Número de loteA0451228 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2023 Catalog Number423580025,423580050,423581000,423585000
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de cobalto(II) hexahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >