Learn More
Jenway™ Medidor de pH/conductividad de sobremesa 3540
Ideal para su uso en todos los laboratorios en los que se precisan análisis de pH y conductividad. El menú de configuración proporciona un acceso rápido y sencillo a toda la gama de opciones de medición de instrumentos, pH y conductividad.
Marca:  Jenway™ 99959-96
1299.52 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12746965
  • 1635.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El medidor de pH de conductividad 3540 se suministra con electrodo de pH combinado de vidrio (924 005), sonda de conductividad de vidrio (K=1 027 013), soporte y soporte de electrodo, sonda ATC (027 500), enchufe de cortocircuito BNC, tampones de pH y fuente de alimentación para el Reino Unido.
Especificaciones
Especificaciones
Ideal para su uso en todos los laboratorios donde el pH y la conductividad se requieren análisis
La calibración de ambos canales es automática, con la opción de seleccionar uno, dos o tres puntos de calibración.
Almacenamiento de hasta 500 lecturas (250 para cada modo)
Medidor de pH/conductividad
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Jenway™ Medidor de pH/conductividad de sobremesa 3540 >