Learn More
Heathrow Scientific Tubos cónicos para centrífuga, color base
Los tubos cónicos para centrífuga son estériles con trazabilidad de lote a lote y un embalaje fácil de rasgar.
163.00€ - 238.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Color del tapón | Natural |
Material | Polietileno |
N.º por caja | 500 |
Admite | Tubos |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16330776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4426B |
15 ml | Bulk Wrap |
163.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16340776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4426R |
15 ml | Racked |
173.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16350776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427B |
50 mL | Bulk Wrap |
223.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16360776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427R |
50 mL | Racked |
238.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16370776
![]() |
Heathrow Scientific
HS4427S |
50 mL | Bulk Wrap Skirted |
229.00€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Área de escritura y tapas planas de polietileno para un etiquetado sencillo
- Graduaciones impresas
- Envasado a granel, estéril
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Natural | |
Polietileno | |
Tubos | |
Sí | |
Polietileno | |
Tapa plana |
Natural | |
500 | |
Estéril | |
Sí | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Heathrow Scientific Tubos cónicos para centrífuga, color base