Learn More
Memmert™ Cámara climática constante HPPeco con tecnología avanzada Peltier
Ideal para pruebas de estabilidad compatibles con Q1A ICH, pruebas de durabilidad en los campos farmacéutico, de alimentación y cosmética, así como pruebas de calidad y almacenamiento con humedad controlada.
13335.00€ - 44055.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE |
---|---|
compresor | No |
Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
Iluminación | Unidad de iluminación opcional |
Material | Acero inoxidable |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17186914
|
Memmert™
HPP110ECO |
108 l |
15035.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17158964
|
Memmert™
HPP260eco |
256 l |
13335.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17168964
|
Memmert™
HPP410eco |
384 l |
15925.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17178964
|
Memmert™
HPP750eco |
749 l |
18636.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17128964
|
Memmert™
HPP1060eco |
1060 l |
24720.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17138964
|
Memmert™
HPP1400eco |
1360 l |
35840.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
17148964
|
Memmert™
HPP2200eco |
2140 l |
44055.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Eficiente, homogéneo y fiable: estas tres palabras describen la cámara climática constante Memmert HPPeco.
- Tamaños de modelo: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Intervalos de ajuste de temperatura: De 0 a +70° C (tamaño 110 a 1060), de +15° C a +60° C (tamaño 1400 y 2200)
- Intervalos de ajuste de humedad: 10 a 90 % de humedad relativa (tamaño 110 a 1060), 10 a 80 % de humedad relativa (tamaño 1400 y 2200)
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Tecnología Peltier avanzada: máxima eficiencia energética en comparación con las cámaras climáticas con un compresor
- Unidad de iluminación opcional (luz blanca fría, luz blanca cálida)
- 2 sensores Pt100 DIN Clase A en circuito de 4 cables para monitorización mutua, asume funciones en caso de error
- Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), humedad relativa, hora del programa, zonas horarias
- Distribución absolutamente homogénea de la temperatura y la humedad
- Fiable y a prueba de fallos, incluso después de años de funcionamiento continuo
- Siempre un buen ambiente: sin refrigerante, funcionamiento suave, compacto y de bajo mantenimiento
Gracias al control de alta precisión, se garantiza una distribución de temperatura y humedad absolutamente homogénea y estable. La nueva bomba de microdosificación humidifica delicada y rápidamente el interior de la cámara climática. Las puertas dobles de serie evitan la contaminación y las caídas de las subidas de temperatura, al mismo tiempo que dispone de una vista óptima de la carga sensible a través de las puertas de vidrio interiores de área amplia.
Especificaciones
CE | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Acero inoxidable | |
Cámara climática | |
Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático | |
50/60 Hz |
No | |
Unidad de iluminación opcional | |
Del 10 al 90 % de humedad relativa | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días |