Learn More
Memmert™ Cámara climática constante HPPeco con tecnología avanzada Peltier
Ideal para pruebas de estabilidad compatibles con Q1A ICH, pruebas de durabilidad en los campos farmacéutico, de alimentación y cosmética, así como pruebas de calidad y almacenamiento con humedad controlada.
Marca: Memmert™ HPP750eco
Descripción
Eficiente, homogéneo y fiable: estas tres palabras describen la cámara climática constante Memmert HPPeco.
- Tamaños de modelo: 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Intervalos de ajuste de temperatura: De 0 a +70° C (tamaño 110 a 1060), de +15° C a +60° C (tamaño 1400 y 2200)
- Intervalos de ajuste de humedad: 10 a 90 % de humedad relativa (tamaño 110 a 1060), 10 a 80 % de humedad relativa (tamaño 1400 y 2200)
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Tecnología Peltier avanzada: máxima eficiencia energética en comparación con las cámaras climáticas con un compresor
- Unidad de iluminación opcional (luz blanca fría, luz blanca cálida)
- 2 sensores Pt100 DIN Clase A en circuito de 4 cables para monitorización mutua, asume funciones en caso de error
- Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), humedad relativa, hora del programa, zonas horarias
- Distribución absolutamente homogénea de la temperatura y la humedad
- Fiable y a prueba de fallos, incluso después de años de funcionamiento continuo
- Siempre un buen ambiente: sin refrigerante, funcionamiento suave, compacto y de bajo mantenimiento
Gracias al control de alta precisión, se garantiza una distribución de temperatura y humedad absolutamente homogénea y estable. La nueva bomba de microdosificación humidifica delicada y rápidamente el interior de la cámara climática. Las puertas dobles de serie evitan la contaminación y las caídas de las subidas de temperatura, al mismo tiempo que dispone de una vista óptima de la carga sensible a través de las puertas de vidrio interiores de área amplia.
Especificaciones
CE | |
749 l | |
Unidad de iluminación opcional | |
Del 10 al 90 % de humedad relativa | |
Cámara climática | |
Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático | |
600 x 1040 x 1200 mm | |
279 kg | |
50/60 Hz |
No | |
Acero inoxidable (304/1,4301) | |
Acero inoxidable | |
0 (al menos 20 por debajo de la temperatura ambiente) a 70°°C. | |
2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) | |
Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días | |
1224 x 755 x 1720 mm | |
208 kg |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron