Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma™
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior. Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
Marca: Contec™ AMSI0001
Descripción
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior.Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
- Toallitas multiuso, estándares en el sector, de alta absorción y excelente limpieza
- Limpieza general en sectores biotecnológico, farmacéutico, de semiconductores, de equipos electrónicos y de dispositivos médicos, entre otros
- Recomendadas para su uso en aplicaciones de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
- Resistentes y duraderas, incluso si están húmedas
- Niveles bajos de partículas y residuos extraíbles
- Para el uso en aplicaciones no abrasivas
- Lote numerado para facilitar la trazabilidad
- Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 68g/m2.
Especificaciones
Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma | |
23 cm | |
23 cm | |
Intrínseca: 4,3 ml/g Extrínsecas: 308 ml/m2 |
|
68 g/m2 | |
Hidroentrelazado no tejido | |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | |
1-ply |
9 in | |
9 in | |
Poliéster Celulosa | |
No esterilizable en autoclave | |
ISO Clase 6 | |
Un solo uso | |
Sala blanca | |
No estéril |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
196620 | Certificado de calidad | 13/03/2025 | AMSI0001 |
197523 | Certificado de calidad | 17/01/2025 | AMSI0001 |
197522 | Certificado de calidad | 04/12/2024 | AMSI0001 |
193961 | Certificado de calidad | 20/10/2023 | AMSI0001 |
191763 | Certificado de calidad | 15/09/2023 | AMSI0001 |