Learn More
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior. Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
Marca:  Contec™ AMSI0001
240.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24309" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15117915
  • 376.00€ / paquete de 3600
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Utilice estas toallitas para la limpieza general y la recogida de derrames en aplicaciones de sala limpia de ISO Clase 6 o superior.Las toallitas para salas limpias Contec™ Amplitude™ Sigma™ son muy absorbentes, tienen una excelente durabilidad e higiene y resultan útiles en una gran variedad de situaciones.
  • Toallitas multiuso, estándares en el sector, de alta absorción y excelente limpieza
  • Limpieza general en sectores biotecnológico, farmacéutico, de semiconductores, de equipos electrónicos y de dispositivos médicos, entre otros
  • Recomendadas para su uso en aplicaciones de salas limpias ISO Clase 6 y superiores
  • Resistentes y duraderas, incluso si están húmedas
  • Niveles bajos de partículas y residuos extraíbles
  • Para el uso en aplicaciones no abrasivas
  • Lote numerado para facilitar la trazabilidad
  • Doble envase para preservar la integridad del producto
Información de órdenes
Peso base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma
23 cm
23 cm
Intrínseca: 4,3 ml/g
Extrínsecas: 308 ml/m2
68 g/m2
Hidroentrelazado no tejido
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in)
1-ply
9 in
9 in
Poliéster Celulosa
No esterilizable en autoclave
ISO Clase 6
Un solo uso
Sala blanca
No estéril
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote198552 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/04/2025 Catalog NumberAMSI0001
Número de lote198554N Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha16/04/2025 Catalog NumberAMSI0001
Número de lote196620 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha13/03/2025 Catalog NumberAMSI0001
Número de lote197523 Tipo de certificadoCertificado de calidad Fecha17/01/2025 Catalog NumberAMSI0001
Número de lote197522 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/12/2024 Catalog NumberAMSI0001
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Contec™ Toallitas para salas limpias Amplitude™ Sigma™ > Tamaño: 9 x 9 pulg