Learn More
Contec™ Recambios de mopa VertiKlean™ MAX™
Limpie con facilidad paredes, techos y otras superficies de difícil acceso. Los recambios de fregona de los sistemas de fregado Contec™ VertiKlean™ MAX™ cuentan con una gran variedad de cabezales que encajan fácilmente en los bastidores. La espuma de poliuretano ofrece mayor duración que las mopas tradicionales y libera el líquido de manera más uniforme.
Marca: Contec™ VKMX0125
340.25 EUR hasta el 2025-05-02
Use el código promocional "24151" para aplicar la oferta.
Descripción
- Presenta una sola capa de espuma de poliuretano hidrófilo laminada en tejido de microfibra de poliéster con textura.
- Reforzados con una placa termoformada semirrígida que se acopla fácilmente al bastidor del recambio de fregona
- Diseñado para la aplicación de desinfectantes en superficies horizontales y verticales
- Los recambios de fregona están compuestos por una esponja absorbente desechable laminada en tejido de punto de poliéster y reforzados con una placa termoformada que se acopla fácilmente a los accesorios de las fregonas VertiKlean
- Disponibles ahora con microfibra acanalada para una eliminación más eficaz de la contaminación
- El bastidor giratorio del recambio de fregona resulta idóneo para limpiar paredes, suelos y techos, así como zonas de difícil acceso, como campanas extractoras de humos, entornos reducidos y alrededor de apliques luminosos y equipos pesados
- La esterilización de los recambios de fregona está validada según las directrices AAMI ISO11137
- No se recomienda esterilizar en autoclave los recambios de fregona debido a la presencia de la placa termoformada; todos los accesorios son esterilizables en autoclave
Información de órdenes
Los bastidores, mangos y sistema de escurridor con cestillo se venden por separado.
Certifications
Estériles validados para un nivel garantizado de esterilización de 10-6 según las directrices de AAMI ISO11137:2006.El certificado de esterilidad está disponible.
Especificaciones
21 x 11 cm (8,4 x 4,3 in) | |
Blanco | |
No esterilizable en autoclave | |
Recambio de fregona de microfibra acanalada VertiKlean MAX normal | |
Espuma, poliéster, Poliéster |
Recambio de mopa | |
No estéril | |
Un solo uso | |
No |