Learn More
Micronova™ Controlled Environment Wipe
Marca:  Micronova™ WP6-1818H
Código de producto. 13107356
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Controlled Environment Wipe
457 mm
Autoclavable
1 Ea.
457 mm
Novapoly
457 x 457 mm
2-ply
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Micronova™ Controlled Environment Wipe > Dimensions (L x W): 457 x 457mm