Learn More
Catalizador de cambio de gas de agua a baja temperatura a base de cobre, HiFUEL™ W220, Alfa Aesar™
70.32€ - 278.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220 |
---|---|
Color | Negro |
Aspecto | Black pellets |
Formulario | 3,1 mm x 3,1 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15426935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045466.36 |
500 g | N/A | N/A | N/A | |||||
15436935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045466.A1 |
1 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
15446935
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045466.A4 |
2.5 kg | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Copper based low temperature water gas shift catalyst, HiFUEL W220 | |
Negro | |
Black pellets | |
3,1 mm x 3,1 mm |
Seguridad y manipulación
H400-H410; Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9, Packaging Group: III
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes