Learn More
Cloruro de cobre(II) dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 598°C |
Color | Azul-verde |
pH | 3.0 to 3.8 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 100 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.48g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 6
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II) chloride dihydrate
- Peligro
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Copper (II) chloridedihydrate, Cupric chloride
Título del producto
Cloruro de cobre(II) dihidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido