Learn More
Polvo de cobre, esférico, malla - 170 + 270, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15476995
Polvo de cobre, esférico, malla - 170 + 270, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15476995
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Código de producto. 15476995
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045544.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-50-8
Fórmula molecular Cu
Peso molecular (g/mol) 63.55
Número MDL MFCD00010965
Clave InChI RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
Nombre IUPAC cobre
SMILES [Cu]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Copper powder
Color Rojo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN3089
Cantidad 500 g
Porcentaje de pureza 99.9%
Tamaño de malla −170+270 Mesh
Olor Odorless
Formulario Esférica
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteX25J025 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/11/2023 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Número de loteP03I050 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Número de loteW15H037 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Número de loteG10T008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
Número de loteD18Z014 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog Number045544.22,045544.A3,045544.36
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper powder
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Copper powder
RUO – Research Use Only
Título del producto
Polvo de cobre, esférico, malla - 170 + 270, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >