Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Marca: Julabo™ 9012405
Descripción
Los baños de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño de alta calidad fabricados en acero inoxidable y conexiones de bomba.- Modelo para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
- Conexión USB
- Depósitos de baño de alta calidad de acero inoxidable
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 150 °C Capacidad de calentamiento: ± 0,03 °C. Capacidad del caudal de la bomba: 2 kW Dimensiones 23 An × 38 L × 41 Al (cm) Volumen de llenado: 15 l/min De 3,5 a 5
Especificaciones
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar | |
15/ l/min | |
Heating Circulator with Open Bath | |
2 kW | |
CD-B5 | |
38 x 23 x 41 cm |
3.5 to 5 L | |
20°C to 150°C (Working) | |
Internal and external applications at working temperatures up to +150°C | |
0,35 bar | |
± 0,03 °C | |
15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Julabo CORIO laboratory circulators