Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
1620.00€ - 3380.00€
Especificaciones
Descripción | Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar |
---|---|
Caudal | 15/ l/min |
Intervalo de temperatura | 20°C to 150°C (Working) |
Tipo | Heating Circulator with Open Bath |
Para utilizar con (aplicación) | Internal and external applications at working temperatures up to +150°C |
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Dimensiones (L x An x Al) Interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Dimensiones (L x An x Al) Interior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15450572
![]() |
Julabo™
9012405 |
CD-B5 | 3.5 to 5 L | 38 x 23 x 41 cm | 15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening) |
1620.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15470572
![]() |
Julabo™
9012417 |
CD-B17 | 13 to 17 L | 40 x 38 x 47 cm | 18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening) |
1955.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15430582
![]() |
Julabo™
9012439 |
CD-B39 | 35 to 41 L | 34 x 54 x 57 cm | 30 x 33 x 30 cm (Usable Bath Opening) |
3380.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Bright, White, Easy to Read Display
- Easy to Operate Front Controls
- Easy Switching Between Internal and External Circulation
- Low Liquid Level Early Warning System
- Integrated Drain Screw (except CD-B5)
- Integrated Pump Connection (1 x M16)
- Integrated Timer
- PID1 and ACC Controls
- Very Quiet
Especificaciones
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar | |
20°C to 150°C (Working) | |
Internal and external applications at working temperatures up to +150°C | |
0,35 bar |
15/ l/min | |
Heating Circulator with Open Bath | |
2 kW | |
± 0,03 °C |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections