Learn More
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections
BIOPHARMA
CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections are designed primarily for internal temperature control directly within the bath, however, external closed systems may be connected via the integrated pump connections.
Marca:  Julabo™ 9012417
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15470572
  • 1955.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los baños de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño de alta calidad fabricados en acero inoxidable y conexiones de bomba.
  • Modelo para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexión USB
  • Depósitos de baño de alta calidad de acero inoxidable
  • Tornillo de drenaje integrado
Ideal para el control de temperatura de muestras, la preparación de muestras para serología, química clínica, análisis, pruebas de materiales y mucho más. Aplicaciones de control de temperatura externa en combinación con células de medición, fotómetros, refractómetros, polarímetros y más.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 150 °C Capacidad de calentamiento: ± 0,03 °C. Capacidad del caudal de la bomba: 2 kW 15 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 38 × 40 × 47Volumen de llenado (l): De 13 a 17
Especificaciones
Especificaciones
Circulation Capacity Flow Rate: 15 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.35 bar
15/ l/min
Heating Circulator with Open Bath
2 kW
CD-B17
40 x 38 x 47 cm
13 to 17 L
20°C to 150°C (Working)
Internal and external applications at working temperatures up to +150°C
0,35 bar
± 0,03 °C
18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening)
Videos
  • Julabo CORIO laboratory circulators
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Julabo CORIO laboratory circulators
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Julabo™ CORIO CD-Series Heating Circulators with Open, Stainless Steel Baths and Pump Connections > Model: CD-B17, Capacity (Metric): 13 to 17 L, Dimensions (L x W x H): 40 x 38 x 47 cm, Dimensions (L x W x H) Interior: 18 x 30 x 20 cm (Usable Bath Opening)