Learn More
Corning™ Microplaca esferoidal de 384 pozos
Tratada con una superficie de adherencia ultrabaja que permite la formación uniforme y reproducible de esferoides multicelulares en 3D. La microplaca esferoidal de 384 pocillos Corning™ permite la visualización microscópica directa y lecturas en instrumentos de lectura superiores e inferiores.
Marca: Corning™ 3830
2465.25 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Con su novedoso y exclusivo diseño, estas microplacas son ideales para generar y analizar esferoides multicelulares en 3D en la misma microplaca. Superficie de adherencia ultrabaja que permite la formación uniforme y reproducible de esferoides multicelulares en 3D. El cuerpo de la microplaca opaco negro protege cada pocillo de fondo redondo y transparente ópticamente de la diafonía entre pocillos.
- Fondo redondo transparente con cuerpo de microplaca negro y opaco
- Unión covalente de superficie de unión ultra baja (ULA) para reducir la adhesión celular a la superficie del pocillo
- La nueva geometría de los pocillos ayuda a generar esferoides uniformes y únicos en todos los pocillos, lo que permite una visualización automatizada.
- El diseño exclusivo protege cada pocillo para minimizar la diafonía entre pocillos.
- Puede cultivar y analizar esferoides en la misma microplaca sin necesidad de transferirlos a una nueva microplaca.
Especificaciones
Estándar | |
0,06 cm2 | |
Transparente | |
De 20 to 80 μl | |
Adherencia ultrabaja | |
Minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular | |
10/Paq. |
Con tapa | |
16 x 24 | |
384 | |
Estéril | |
U | |
50/caja |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%