Learn More
Corning™ Placa de ensayo de polipropileno de 384 pocillos negra
Menor adherencia del compuesto y mayor resistencia a los disolventes que las placas de poliestireno
846.89€ - 870.45€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Color | Negro |
Material | Polipropileno |
N.° de pocillos | 384 |
Código de producto | Marca | Tapa | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tapa | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10400672
|
Corning™
3658 |
Sin tapa | No estéril |
846.89€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11363725
|
Corning™
3683BC |
Con tapa | Estéril | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
- Ideal para ensayos de fluorescencia y para el almacenamiento de compuestos
- Pocillos de fondo redondo
- Sin tratar
Especificaciones
Estándar | |
Negro | |
384 |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
Para ensayos de fluorescencia y almacenamiento de compuestos |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Placa de ensayo de polipropileno de 384 pocillos negra