Learn More
Corning™ Placa de ensayo de polipropileno de 384 pocillos negra
Menor adherencia del compuesto y mayor resistencia a los disolventes que las placas de poliestireno
Marca: Corning™ 3658
794.50 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ideal para ensayos de fluorescencia y para el almacenamiento de compuestos
- Pocillos de fondo redondo
- Sin tratar
Especificaciones
Estándar | |
16 x 24 | |
Polipropileno | |
De 0,015 a 0,07 ml | |
Sin tratar | |
Para ensayos de fluorescencia y almacenamiento de compuestos |
Sin tapa | |
Negro | |
384 | |
No estéril | |
Redondo | |
100/caja |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13