Learn More
Corning™ Tapas de microplacas universales negras
Fabricadas con poliestireno rígido para ofrecer una visibilidad y resistencia óptimas. Las tapas de microplacas universales de color negro Corning™ son aptas para ensayos fluorescentes y otros ensayos sensibles a la luz.
Marca: Corning™ 3935
101.36 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Negro | |
Estéril | |
25/Paq. | |
Tapa de placa |
Poliestireno | |
50/caja | |
Para ensayos fluorescentes y otros ensayos sensibles a la luz |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%