Learn More
Thermo Scientific™ Matraces de cultivo celular Nunc™ TripleFlask™ tratados
Desarrolle aplicaciones de gran masa celular, como la identificación sistemática de drogas y la ampliación, con estos matraces TripleFlask tratados para cultivo celular.
Marca: Thermo Scientific™ 132865
461.04 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24329" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice la expansión de cultivos celulares y use un área de crecimiento total de 500 cm2 de un matraz estándar con matraces para cultivo celular tratados Scientific™ Nunc™ TripleFlask™. El área de cultivo total se consigue mediante tres capas paralelas y un diseño de cuello recto que funciona de forma eficaz en los sistemas de automatización. Los matraces TripleFlask reciben el tratamiento Nunclon™ Delta, un tratamiento de superficie de cultivo celular exclusivo que ofrece la máxima adhesión para una amplia variedad de tipos de células.
Las tres capas de superficies de crecimiento ofrecen un área de cultivo total de 500 cm2 en la misma superficie que ocupa un matraz Nunc de 175 cm2 estándar.
- Se recomienda un volumen de trabajo de 200 ml.
- Promueve el cultivo celular adherente monocapa.
- También disponible con código de barras de código largo 128.
- Se incluye en cada caso un certificado Nunclon Delta de formación de monocapa, eficacia de clonación, no citotóxico, apirogénico y esterilidad.
Especificaciones
No | |
Filtro | |
Tratada para cultivo celular |
TripleFlask tratadas con cultivo celular Nunc, tapón de ventilación/cierre | |
175 cm2 | |
200 mL |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
183968 | Certificado de irradiación | 09/01/2025 | 132865 |
183968 | Certificado de conformidad | 17/12/2024 | 132865 |
178926 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 132865 |
177768 | Certificado de conformidad | 02/12/2024 | 132865 |
176199 | Certificado de conformidad | 27/11/2024 | 132865 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.