Learn More
Invitrogen™ GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA Assay Kit
Kit de ensayo GeneBLAzer™ ADORA2A CHO-K1 DA
Marca: Invitrogen™ K1345
Descripción
Esta línea de células está disponible como células divisorias al solicitar un presupuesto para K1245 a dividingcells@invitrogen.comLas células ADORA2A CHO-K1 DA (de división detenida) GeneBLAzer™ y las células ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 contienen el receptor de la adenosina A2a (ADORA2A) humana, y está integrado de manera estable en la línea de células CRE-bla CHO-K1 CellSensor™. Las células CRE-bla CHO-K1 CellSensor™ (n.º de cat. K1129) contienen un gen reportero de betalactamasa bajo control del Cyclic AMP Response Element (CRE). Las células de división detenida (DA) están disponibles en dos formatos: un kit de ensayo (que incluye células y suficiente sustrato para analizar 1 placa de 384 pocillos), y un tubo de células suficiente para analizar 10 placas de 384 pocillos.
A las células DA se les detiene irreversiblemente la división utilizando un tratamiento de dosis bajas de mitomicina C, y no presentan toxicidad aparente ni cambios en la transducción de señales celulares. Tanto las células ADORA2A CHO-K1 DA como las ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 están validadas funcionalmente validadas para las concentraciones del factor Z’ y de EC50 de 5’-adenosina (NECA); (Figura 1). Además, se han probado las células ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 para determinar el rendimiento del ensayo en condiciones variables, incluida la concentración de DMSO, el número de células, el tiempo de estimulación y el tiempo de carga del sustrato (datos disponibles previa solicitud). También se dispone de datos de pruebas adicionales mediante estímulos alternativos.
Se ha demostrado que el receptor de adenosina A2a (ADORA2A) desempeña muchas funciones en todo el cuerpo. ADORA2A participa en la regulación del dolor y la inflamación, la inhibición de la agregación plaquetaria, la regulación de la presión arterial y contribuye al daño cerebral isquémico. Se están probando los antagonistas selectivos de la ruta de ADORA2A como adyuvantes de los fármacos dopaminérgicos para tratarla enfermedad de Parkinson y la esquizofrenia.
Almacenamiento:
Las células ADORA2A CHO-K1 DA y las células ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 GeneBLAzer™ se envían con hielo seco.’ Se debe almacenar en nitrógeno líquido inmediatamente después de su recepción o descongelar para su uso inmediato.
Contenido:
Kit de ensayo de ADORA2A CHO-K1 DA GeneBLAzer™
Cada sistema contiene suficiente sustrato y células de división detenida (DA) para ensayar 1 placa de 384 pocillos. Se requieren otros materiales por separado (consulte el protocolo).
Incluye:
GeneBLAzer™ Células ADORA2A CHO-K1 DA
Cada sistema contiene suficientes células de división detenida (DA) para el ensayo de 10 placas de 384 pocillos (el kit de carga -FRET B/G LiveBLAzer™, la solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
Las células ADORA2A-CRE-bla CHO-K1 GeneBLAzer™
(el kit de carga -FRET B/G LiveBLAzer™, la solución D y otros materiales se requieren por separado; consulte el protocolo).
Incluye:
Especificaciones
NM_000675 | |
Células de división detenida | |
135 | |
Origen del clon unicelular | |
1 plate | |
ADORA2A | |
CHO-K1 | |
GPCR |
Gen informador de beta lactamasa a base de células | |
Fluorescente | |
ADORA2A | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (betalactamasa) | |
Kit de ensayo ADORA2A CHO-K1 DA | |
GeneBLAzer™ |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron