Learn More
Corning™ Tampones de cultivo celular: Solución salina tamponada con fosfato 1X de Dulbecco'
Con bajo contenido de endotoxinas
Marca: Corning™ 21-031-CV
Descripción
La solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco (DPBS) es una solución tamponada que se puede utilizar para mantener los medios de cultivo celular en el intervalo de pH fisiológico de 7,0 a 7,6. Se puede utilizar como líquido de irrigación, transporte o dilución al mismo tiempo que mantiene la tonicidad y viabilidad de las células durante un periodo de tiempo limitado
Especificaciones
Sin calcio, sin magnesio | |
1 X | |
6 x 500 ml | |
Desde 7,3 hasta 7,5 |
De 2° a 30 °C | |
Sin calcio ni magnesio | |
0,2 g/l de cloruro de potasio, 0,2 g/l de fosfato dihidrógeno de potasio, 8 g/l de cloruro de sodio, 1,15 g/l de fosfato disódico | |
Líquido |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
32524003 | Certificado de calidad | 01/04/2025 | 21-031-CV |
32424007 | Certificado de calidad | 21/03/2025 | 21-031-CV |
25324005 | Certificado de calidad | 20/02/2025 | 21-031-CV |
20424010 | Certificado de calidad | 23/01/2025 | 21-031-CV |
24724011 | Certificado de análisis | 13/01/2025 | 21-031-CV |