Learn More
Agua para biología molecular comprobada según el agua estéril USP, Corning™
Descripción
El agua de calidad para biología molecular ideal para aplicaciones en las que se requiere agua de alta pureza, sin ARNasa, ADNasa y proteasa (por ejemplo, preparación de PCR y otras reacciones de biología molecular, extracción de ADN/ARN/proteínas, purificación y reactivos de almacenamiento). El agua de calidad para biología molecular se prueba según las propiedades químicas y físicas encontradas en la monografía de la USP para agua purificada estéril.
Certifications
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
Especificaciones
Especificaciones
Cantidad | 6 x 1 L |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
24024018 | Certificado de calidad | 04/04/2025 | 46-000-CM |
18724009 | Certificado de calidad | 02/04/2025 | 46-000-CM |
24024017 | Certificado de calidad | 07/02/2025 | 46-000-CM |
17124007 | Certificado de calidad | 18/01/2025 | 46-000-CM |
14324001 | Certificado de calidad | 15/11/2024 | 46-000-CM |