Learn More
Corning™ Sistemas de envasado flexible: bolsas de recogida EVA
Cumplen los requisitos de la FDA como dispositivo médico 510K
64.40€ - 103.00€
Especificaciones
Material | Etilvinilacetato |
---|---|
N.º por caja | 1 unidad |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Detalle del puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Detalle del puerto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17263574
|
Corning™
91-200-39 |
20 L | Conector y tapón MPC macho; conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) conectado directamente a la bolsa; válvula y luer hembra |
75.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15316391
|
Corning™
91-200-05 |
5 L | Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos |
88.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17253574
|
Corning™
91-200-36 |
10 L | Conector MPC macho, conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) directamente conectado a la bolsa, válvula y luer hembra |
72.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17233574
|
Corning™
91-200-02 |
2 L | Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos |
74.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17243574
|
Corning™
91-200-20 |
20 L | Conectores Luer macho y hembra conectados mediante tubos; 2 pinzas de portaobjetos por tubo; puerto para bolsas dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.) |
103.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17223574
|
Corning™
91-200-01 |
1 L | Conector MPC; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos |
64.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
15374675
|
Corning™
91-200-10 |
10 L | Conector MPC macho; conectores tipo Luer macho y hembra conectados mediante tubos |
91.85€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-11-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
Orecen una calidad incomparable en el sector biofarmacéutico. Las bolsas se han diseñado como alternativas ventajosas, prácticas y rentables a los recipientes de pared rígida.
- Se suministran en una configuración colgante para mayor funcionalidad
- El conector MPC macho y los conectores Luer hembra y macho están conectados a la bolsa mediante tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos
- EVA es un copolímero de etileno y acetato de vinilo, y es muy conocido por su excepcional flexibilidad y durabilidad.
Biofarmacia
Información de órdenes
The full line of bag types include: collection containers (bottom port and face port designs); tank liners (2D and 3D); cryopreservation bags; cell expansion bags; bags for HYPERStack™ vessels; and rocker cell culture bags. Collection bags, collection containers and media totes are sold individually on a per each basis.
Especificaciones
Etilvinilacetato | |
1 unidad | |
1/Paq. |