Learn More
Corning™ Placas de polipropileno
Fabricadas con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una alta resistencia a productos químicos. Las placas de polipropileno Corning™ son una opción excelente para el transporte y almacenamiento a largo plazo.
Marca: Corning™ 3365
242.39 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
- Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
- Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
- El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
- Sin ARNasa/ADNasa
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
Información de órdenes
Cierre con alfombrilla de almacenamiento III (se vende por separado).
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Polipropileno | |
No estéril | |
Redondo | |
100/caja | |
100/caja |
Sin tapa | |
Transparente | |
96 | |
Sin tratar | |
Transporte y almacenamiento a largo plazo | |
25/Paq. |