Learn More
Corning™ Placas de polipropileno
Fabricadas con polipropileno para ofrecer una visibilidad óptima y una alta resistencia a productos químicos. Las placas de polipropileno Corning™ son una opción excelente para el transporte y almacenamiento a largo plazo.
345.54€ - 589.28€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
Color | Transparente |
Material | Polipropileno |
Tratamiento de superficie | Sin tratar |
Código de producto | Marca | Esterilidad | N.° de pocillos | matriz, red, conjunto | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Esterilidad | N.° de pocillos | matriz, red, conjunto | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10218481
|
Corning™
3363 |
No estéril | 96 | 8 x 12 | Fondo en V |
345.54€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10035281
|
Corning™
3364 |
No estéril | 96 | 8 x 12 | Plano |
347.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10256141
|
Corning™
3656 |
Estéril | 384 | 16 x 24 | Redondo |
589.28€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10748592
|
Corning™
3359 |
Estéril | 96 | 8 x 12 | Redondo |
392.38€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10584391
|
Corning™
3657 |
No estéril | 384 | 16 x 24 | Redondo |
561.56€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10022491
|
Corning™
3357 |
Estéril | 96 | 8 x 12 | Fondo en V |
410.97€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10650356
|
Corning™
3365 |
No estéril | 96 | 8 x 12 | Redondo |
345.54€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Descripción
Las microplacas de polipropileno Corning ofrecen formatos de pocillos tanto de volumen pequeño como de volumen grande (bloques) para cumplir sus requisitos de ensayo y almacenamiento.
- Fondo de pocillo plano, redondo o en forma de V.
- Presenta alturas de faldón uniformes para aumentar la superficie de agarre robótico.
- El polipropileno resistente a disolventes ofrece compatibilidad con numerosos disolventes orgánicos habituales (p. ej., DMSO, etanol y metanol)
- Sin ARNasa/ADNasa
- Disponibles en versión estéril y no estéril.
Información de órdenes
Cierre con alfombrilla de almacenamiento III (se vende por separado).
Especificaciones
Estándar | |
Transparente | |
Sin tratar | |
100/caja | |
100/caja |
Sin tapa | |
Polipropileno | |
Transporte y almacenamiento a largo plazo | |
25/Paq. |