Learn More
Corning™ Tiras de tubos para PCR de polipropileno con 8 pocillos Thermowell™ GOLD
Las tiras de tubos Thermowell™ GOLD se adaptan a los equipos automatizados igual que las tiras de tubos de su mismos fabricantes
Marca: Corning™ 3740
Descripción
Las tiras de tubos constan de ocho tubos de polipropileno de pared fina de 0,2 ml conectados entre sí. Los conectores dobles entre los tubos adyacentes que la tira se rompa accidentalmente durante la manipulación de las muestras. Las tiras de tubos están diseñadas para un ajuste preciso en los termocicladores a fin de optimizar la transferencia de calor. Las tiras de tapones Thermowell GOLD se venden por separado de las tiras de tubos Thermowell GOLD. Las tiras de tubos y las tiras de tapones Thermowell originales se embalan juntas. Las tiras de tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, y son esterilizables en autoclave a 121 °C.
Los modelos con n.º de cat. 6547 tienen 60 de cada color por bolsa; 1 bolsa de cada color por caja.
El n.º de cat. 3742 está diseñado para PCR en tiempo real. Apto para su uso con tiras de tubos de PCR Thermowell GOLD de 0,2 ml 1 x 8 y microplacas de 96 pocillos.
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
0,2 ml | |
Fenólico | |
Cónicos | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras |
Surtido | |
125/Paq. | |
Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor | |
No estéril | |
No se incluye | |
Tira |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1423825 | Certificado de procesamiento | 10/03/2025 | 3740 |
1423785 | Certificado de procesamiento | 10/03/2025 | 3740 |
1423784 | Certificado de procesamiento | 10/03/2025 | 3740 |
1422032 | Certificado de procesamiento | 06/03/2025 | 3740 |
1419608 | Certificado de procesamiento | 12/02/2025 | 3740 |