Learn More
Corning™ Tiras de tubos para PCR de polipropileno con 8 pocillos Thermowell™ GOLD
Las tiras de tubos Thermowell™ GOLD se adaptan a los equipos automatizados igual que las tiras de tubos de su mismos fabricantes
1327.67€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
---|---|
Volumen (métrico) | 0,2 ml |
Cantidad | 125/Paq. |
Para utilizar con (equipo) | Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor |
Forma | Cónicos |
Código de producto | Marca | Color | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10205892
![]() |
Corning™
|
Surtido | Fenólico |
N/A
|
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
10397712
![]() |
Corning™
3741 |
Transparente | Polipropileno |
1327.67€
paquete de 1250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Tube strips consist of eight 0.2 mL thin wall polypropylene tubes connected together. Dual connectors between adjacent tubes eliminate inadvertent breakage during sample handling. Tube strips are designed for precise fit in thermal cyclers to optimize heat transfer. Thermowell GOLD cap strips are sold separately from Thermowell GOLD tube strips. Original Thermowell tube strips and cap strips are packaged together. Tube strips are RNase-/DNase-free, and are autoclavable at 121°C.
Cat. No. 6547 has 60 of each color per bag; 1 bag of each color per case.
Cat. No. 3742 is designed for real-time PCR. Suitable for use with Thermowell GOLD 0.2 mL 1 x 8 PCR tube strips and 96-well microplates.
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa | |
125/Paq. | |
Cónicos | |
Polipropileno | |
Esterilizable en autoclave | |
Tubos para PCR de pared fina y 8 tiras |
0,2 ml | |
Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor | |
No estéril | |
No se incluye | |
Tira |