Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
249.98€ - 460.60€
Especificaciones
Color del tapón | Naranja |
---|---|
Material del cierre | HDPE |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 3,3 cm |
Tipo de producto | Tapón, llenado |
Desechables | Sí |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10562193
![]() ![]() |
Corning™
3333 |
Rosca | Tapón de llenado de polietileno de 33 mm con tubos de 6,4 mm de DI; con un acoplamiento de grado médico macho y un tapón de cierre de grado médico hembra |
336.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10255412
![]() ![]() |
Corning™
3283 |
Rosca | Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI |
290.14€
paquete de 5 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10521883
![]() ![]() |
Corning™
3281 |
Rosca, ventilado | Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm |
460.60€
paquete de 5 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10457163
![]() |
Corning™
3328 |
Rosca | Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho |
313.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10139672
![]() ![]() |
Corning™
3329 |
Rosca, ventilado | Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho |
324.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10414673
![]() ![]() |
Corning™
3339 |
Rosca | Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra |
291.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10691983
![]() ![]() |
Corning™
3284 |
Rosca | Tubos de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y un filtro de 37 mm |
431.84€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10134212
![]() ![]() |
Corning™
3282 |
Rosca | Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho |
249.98€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 09-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Naranja | |
3,3 cm | |
Sí |
HDPE | |
Tapón, llenado | |
Estéril |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Tapones universales CellSTACK™