Learn More
Corning™ Microplacas de ensayo de PVC transparente de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Fabricado con cloruro de polivinilo flexible transparente (PVC) para mayor ahorro y visibilidad. Las™ 96microplacas de ensayo de PVC transparente Corning presentan una solución excelente para la miniaturización de laboratorio. Debido a su naturaleza flexible, estas microplacas no son compatibles con la automatización.
Marca:  Corning™ 2897
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10639541
Descripción
Descripción
  • Las microplacas de PVC no tratadas son microplacas económicas para ensayos basados en soluciones, diluciones en serie y aplicaciones generales de almacenamiento.
  • Volumen del pocillo de 250 μl (260 μl para el fondo en V); volumen del pocillo de trabajo de 50 μl a 150 μl
  • Las tapas no están disponibles.
  • Información de órdenes
    Las tapas no están disponibles.Se suministra en paquetes de 25.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Estándar
    8 x 12
    PVC
    De 50 a 150 μl
    Sin tratar
    Ensayos basados en soluciones, diluciones en serie y aplicaciones de almacenamiento general
    25/Paq.
    Sin tapa
    Transparente
    96
    No estéril
    Fondo en V
    100/caja
    100/caja
    Documentos
    Product Information
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Corning™ Microplacas de ensayo de PVC transparente de 96 pocillos > Fondo en V