Learn More
Corning™ Microplacas de ensayo de PVC transparente de 96 pocillos
Fabricado con cloruro de polivinilo flexible transparente (PVC) para mayor ahorro y visibilidad. Las™ 96microplacas de ensayo de PVC transparente Corning presentan una solución excelente para la miniaturización de laboratorio. Debido a su naturaleza flexible, estas microplacas no son compatibles con la automatización.
230.23€ - 245.94€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
Tapa | Sin tapa |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Color | Transparente |
Material | PVC |
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma del pocillo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10691432
![]() |
Corning™
2595 |
Plano | N/A | |||||||
10574201
![]() |
Corning™
2797 |
Redondo |
240.16€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10639541
![]() |
Corning™
2897 |
Fondo en V | N/A | |||||||
Descripción
- Las microplacas de PVC son económicas para el trabajo de laboratorio de uso general
- Volumen de pocillo: de 250 μl a 260 μl
- Volumen de trabajo: de 50 μl a 150 μl
- Selección de fondos planos, redondos o en forma de V
- Ideales para diluciones en serie, hemaglutinaciones o ensayos de precipitación, y aplicaciones de almacenamiento general
No hay tapas disponibles
Información de órdenes
Las tapas no están disponibles.Se suministra en paquetes de 25.
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
PVC | |
De 50 a 150 μl | |
Sin tratar | |
100/caja | |
100/caja |
Sin tapa | |
Transparente | |
96 | |
No estéril | |
Ensayos basados en soluciones, diluciones en serie y aplicaciones de almacenamiento general | |
25/Paq. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Microplacas de ensayo de PVC transparente de 96 pocillos