Learn More
Monohidrato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11431607
Monohidrato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431607
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11431607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25009.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Creatine monohydrate is involved in rapid ATP production primarily in skeletal muscle tissue via the action of creatine kinase(s). It may be used as a supplement to study its uptake mechanism and metabolism of action. It is used in the treatment of neuromuscular diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en agua (17 g/l) a 20 °C. Insoluble en éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6020-87-7
Fórmula molecular C4H11N3O3
Peso molecular (g/mol) 149.15
Número MDL MFCD00071582
Clave InChI MEJYXFHCRXAUIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo creatine monohydrate, creatine hydrate, 2-1-methylguanidino acetic acid hydrate, creatine, monohydrate, creatinemonohydrate, unii-9603ln7r2q, glycine, n-aminoiminomethyl-n-methyl-, monohydrate, n-amidinosarcosine monohydrate, n-aminoiminomethyl-n-methylglycine monohydrate, creapureMostrar másMostrar menos
PubChem CID 80116
Nombre IUPAC ácido 2-[carbamimidoil(metil)amino]acético; hidrato
SMILES CN(CC(=O)O)C(=N)N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Creatine monohydrate
Punto de fusión ∼292°C (decomposition)
pH 6.9
Olor Weak
Cantidad 100 g
Beilstein 907175
Índice Merck 14,2568
Información de solubilidad Soluble in water (17g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15 (131.13 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0460407 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2024 Catalog NumberB25009.22,B25009.36,B25009.0E
Número de loteA0446820 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/03/2024 Catalog NumberB25009.22,B25009.36,B25009.0E
Número de lote10245591 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2023 Catalog NumberB25009.22,B25009.36,B25009.0E
Número de lote10245592 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha01/02/2023 Catalog NumberB25009.22,B25009.36,B25009.0E
Número de loteA0441970 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/10/2022 Catalog NumberB25009.22,B25009.36,B25009.0E
RUO – Research Use Only
Título del producto
Monohidrato de creatina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >