Learn More
Thermo Scientific™ CryoClaw
Recupere viales, ampollas y criocajas de los recipientes criogénicos mediante el sistema Thermo Scientific™ CryoClaw.
Marca:  Thermo Scientific™ AY509X18
252.82 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10318253
  • 273.36€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Recupere viales, ampollas y criocajas de los recipientes criogénicos mediante el sistema Thermo Scientific™ CryoClaw.
  • Las ventosas de goma recuperan ampollas o cajas de las que se caen de los raks o botes en los cartuchos criogénicos
  • También se pueden utilizar para alcanazr objetos elevados o para mover con seguridad los radioisótopos sin tocar los cartuchos
  • Longitud de 104 cm (41 pulg)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Extractor de ampollas CryoClaw
CryoClaw
Todos los modelos CryoPlus
Viales
SDS
Documentos Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ CryoClaw > 41 pulg.L